2-(3-Bromofenil)etanol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
350560010 350560050 350560250
ACRO350560010EA 54.1 EUR
ACRO350560010 ACRO350560050 ACRO350560250
2-(3-Bromofenil)etanol 97%
2-(3-Bromofenil)etanol
Formula: C₈H₉BrO
MW: 201.06 g/mol
Pto. Ebullición: 107…110 °C (1 mmHg)
Densidad: 1.478 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191857
Núm. CAS: 28229-69-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %