Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetilbenzoico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
351760010 351760050 351760250
ACRO351760010EA 47.4 EUR
ACRO351760010 ACRO351760050 ACRO351760250
Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetilbenzoico 98%
Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetilbenzoico
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Pto. de fusión: 221…226 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016536
Núm. CAS: 4919-37-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light beige to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 221 to 226 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %