2-(4-Metoxifenil)etanol 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Alcohol 4-metoxifenetilico
354050100 354050500
ACRO354050100EA 88 EUR
ACRO354050100 ACRO354050500
2-(4-Metoxifenil)etanol 96%
2-(4-Metoxifenil)etanol
Formula: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Pto. de fusión: 28…30 °C
Pto. de inflamación: >112 °C
Número MDL: MFCD00002900
Núm. CAS: 702-23-8
EINECS: 211-866-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %