Cloruro de 1-etil-3-metilimidazolio 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Basionic® ST 80
354080050 354080250 354081000
ACRO354080050EA 31.9 EUR
ACRO354080050 ACRO354080250 ACRO354081000
Cloruro de 1-etil-3-metilimidazolio 97%
Cloruro de 1-etil-3-metilimidazolio
Formula: C₆H₁₁ClN₂
MW: 146.62 g/mol
Pto. de fusión: 77…79 °C
Pto. de inflamación: 186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074843
Núm. CAS: 65039-09-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to orange Adhering powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %