Cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
354090050 354090250 354091000 354095000
ACRO354090050EA 30.1 EUR
ACRO354090050 ACRO354090250 ACRO354091000 ACRO354095000
Cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio 98+%
Cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio
Formula: C₈H₁₅ClN₂
Pto. Ebullición: ? 200 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 73 °C
Densidad: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095425
Núm. CAS: 79917-90-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Cream to yellow to orange Powder or crystals or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥98.0 %