Hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V), 1-(But-1-yl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
354170050 354170250 354171000
ACRO354170050EA 89.5 EUR
ACRO354170050 ACRO354170250 ACRO354171000
Hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio 98+%
Hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio
Formula: C₈H₁₅F₆N₂P
MW: 284.18 g/mol
Pto. Ebullición: >340 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 6.5 °C
Densidad: 1.3727 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093295
Núm. CAS: 174501-64-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥98.0 %