Hexafluorofosfato de 1-hexil-3-metilimidazolio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
354180250
354180050
354181000
ACRO354180250EA
241
EUR
ACRO354180250
ACRO354180050
ACRO354181000
Hexafluorofosfato de 1-hexil-3-metilimidazolio 99%
Hexafluorofosfato de 1-hexil-3-metilimidazolio
Formula:
C₁₀H₁₉F₆N₂P Densidad: 1,3045 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03093296 Núm. CAS: 304680-35-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to yellow to orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm) |
NMR | ≥98.5 % |