3,5-Dimetilbencilo bromuro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
355560250 355560050
ACRO355560250EA 154 EUR
ACRO355560250 ACRO355560050
3,5-Dimetilbencilo bromuro 98%
3,5-Dimetilbencilo bromuro
Formula: C₉H₁₁Br
Pto. Ebullición: 101…103 °C (8 mmHg)
Pto. de fusión: 36…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013539
Núm. CAS: 27129-86-8
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %