Bromuro de 1-etil-3-metilimidazolio 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Ethyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium bromide
356670250 356670050 356671000
ACRO356670250EA 66.8 EUR
ACRO356670250 ACRO356670050 ACRO356671000
Bromuro de 1-etil-3-metilimidazolio 98%
Bromuro de 1-etil-3-metilimidazolio
Formula: C₆H₁₁BrN₂
MW: 191,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03427610
Núm. CAS: 65039-08-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %