6-Aminonicotinonitrilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
357620050 357620250
ACRO357620050EA 81.1 EUR
ACRO357620050 ACRO357620250
6-Aminonicotinonitrilo 98%
6-Aminonicotinonitrilo
Formula: C₆H₅N₃
Pto. Ebullición: 240…250 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 159…165 °C
Número MDL: MFCD00128902
Núm. CAS: 4214-73-7
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 165 °C
GC ≥97.5 %