Tri-terc-butilfosfina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tris(1,1-dimetiletil)fosfina
360890010 360890050
ACRO360890010EA 108 EUR
ACRO360890010 ACRO360890050
Tri-terc-butilfosfina 95%
Tri-terc-butilfosfina
Formula: C₁₂H₂₇P
Pto. Ebullición: 102…103 °C (13 mmHg)
Pto. de fusión: 30 °C
Pto. de inflamación: –17 °C
Número MDL: MFCD00015006
Núm. CAS: 13716-12-6
EINECS: 237-266-4
UN: 2846
ADR: 4.2,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥94 %