Bromuro de benciltrimetilamonio 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
364860250 364861000
ACRO364860250EA 25.8 EUR
ACRO364860250 ACRO364861000
Bromuro de benciltrimetilamonio 98+%
Bromuro de benciltrimetilamonio
Formula: C₁₀H₁₆BrN
Pto. de fusión: 228…234 °C
Número MDL: MFCD00011780
Núm. CAS: 5350-41-4
EINECS: 226-320-2
UN: 2811
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 224 to 234 °C
Titration Argentometric ≥98.0 %