Tiofen-2-etanol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 2-(2-Thienyl)ethanol, Thiophen-2-ethanol
366540250 366541000
ACRO366540250EA 51.5 EUR
ACRO366540250 ACRO366541000
Tiofen-2-etanol 98%
Tiofen-2-etanol
Formula: C₆H₈OS
Pto. Ebullición: 108 °C (13 mmHg)
Densidad: 1,153 g/cm³
Pto. de inflamación: 101 °C
Número MDL: MFCD00005462
Núm. CAS: 5402-55-1
EINECS: 226-452-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to grey-green to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %