3-Iodobencilamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (3-Iodophenyl)methanamine
367320010 367320050 367320200
ACRO367320010EA 126 EUR
ACRO367320010 ACRO367320050 ACRO367320200
3-Iodobencilamina 97%
3-Iodobencilamina
Formula: C₇H₈IN
MW: 233.05 g/mol
Pto. Ebullición: 132 °C (8 mmHg)
Densidad: 1.748 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192227
Núm. CAS: 696-40-2
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %