Ácido 8-bromocaprílico 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
367660100 367660500
ACRO367660100EA 146 EUR
ACRO367660100 ACRO367660500
Ácido 8-bromocaprílico 95%
Ácido 8-bromocaprílico
Formula: BrH₂C(CH₂)₆COOH
Pto. Ebullición: 147…150 °C (2 mmHg)
Pto. de fusión: 36…41 °C
Densidad: 1,324 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Número MDL: MFCD00004430
Núm. CAS: 17696-11-6
UN: 3261
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 41 °C
GC ≥94 %