5-Bromo-2-cloropirimidina 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
368482500 368480050
ACRO368482500EA 30.9 EUR
ACRO368482500 ACRO368480050
5-Bromo-2-cloropirimidina 96%
5-Bromo-2-cloropirimidina
Formula: C₄H₂BrClN₂
MW: 193,43 g/mol
Pto. de fusión: 78…80 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00483232
Núm. CAS: 32779-36-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %