Metilamina 2 mol/l in methanol, AcroSeal®, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
368551000 368558000
368551000.EA 147 EUR
368551000. 368558000.
Metilamina 2 mol/l in methanol, AcroSeal®, puro
Metilamina
Formula: CH₅N
Pto. Ebullición: 40 °C
Densidad: 0,785 g/cm³
Pto. de inflamación: 7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008104
Núm. CAS: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear solution
Strength 2 M (typically) exact strength on the certificate of analysis