2-Amino-5-bromopirimidina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
368580010 368580050
ACRO368580010EA 39.5 EUR
ACRO368580010 ACRO368580050
2-Amino-5-bromopirimidina 97%
2-Amino-5-bromopirimidina
Formula: C₄H₄BrN₃
Pto. de fusión: 239…244 °C
Pto. de inflamación: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012341
Núm. CAS: 7752-82-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 230 to 244 °C
HPLC ≥96.0 %