2,4-Dimetoxibencilamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, (2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine
369950050 369950250
ACRO369950050EA 64.7 EUR
ACRO369950050 ACRO369950250
2,4-Dimetoxibencilamina 98%
2,4-Dimetoxibencilamina
Formula: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,21 g/mol
Pto. Ebullición: 140 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,113 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052393
Núm. CAS: 20781-20-8
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %