Benzoilacetato de etilo 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
370850050 370850500 370851000 370855000
ACRO370850050EA 25.5 EUR
ACRO370850050 ACRO370850500 ACRO370851000 ACRO370855000
Benzoilacetato de etilo 90%
Benzoilacetato de etilo
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 265 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: < 0 °C
Densidad: 1,106 g/cm³
Pto. de inflamación: 140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009196
Núm. CAS: 94-02-0
EINECS: 202-295-3
Índice Merck: 13,03803
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥88 %