5-Bromo-2,4-dicloropirimidina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
371360010 371360050
ACRO371360010EA 39 EUR
ACRO371360010 ACRO371360050
5-Bromo-2,4-dicloropirimidina 98%
5-Bromo-2,4-dicloropirimidina
Formula: C₄HBrCl₂N₂
MW: 227,87 g/mol
Pto. Ebullición: 128 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 29…30 °C
Densidad: 1,781 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00127818
Núm. CAS: 36082-50-5
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to slightly hazy colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6020 to 1.6050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %