4-(Trifluorometil)bencilamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
375830010 375830100
ACRO375830010EA 45 EUR
ACRO375830010 ACRO375830100
4-(Trifluorometil)bencilamina 97%
4-(Trifluorometil)bencilamina
Formula: C₈H₈F₃N
Pto. Ebullición: 79…82 °C (15 mmHg)
Densidad: 1,229 g/cm³
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010220
Núm. CAS: 3300-51-4
EINECS: 221-971-9
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %