3-Fluoro-p-anísidina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
375880010 375880050
ACRO375880010EA 41.3 EUR
ACRO375880010 ACRO375880050
3-Fluoro-p-anísidina 99%
3-Fluoro-p-anísidina
Formula: C₇H₈FNO
Pto. Ebullición: 135 °C (18 mmHg)
Pto. de fusión: 81…84 °C
Número MDL: MFCD00075040
Núm. CAS: 366-99-4
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light beige to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥98.5 %