Formilhidrazina 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Formic acid hydrazide, Formohydrazide, Formic hydrazide
376060250 376061000
ACRO376060250EA 90.2 EUR
ACRO376060250 ACRO376061000
Formilhidrazina 90%
Formilhidrazina
Formula: CH₄N₂O
MW: 60.06 g/mol
Pto. Ebullición: 90 °C (0.7 mmHg)
Pto. de fusión: 51…58 °C
Pto. de inflamación: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007589
Núm. CAS: 624-84-0
EINECS: 210-867-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to pink Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 59 °C
Titration with KIO3 88 to 112 %