N-(3-Hidroxipropil)ftalimida 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
377010250 377011000
ACRO377010250EA 49.4 EUR
ACRO377010250 ACRO377011000
N-(3-Hidroxipropil)ftalimida 99%
N-(3-Hidroxipropil)ftalimida
Formula: C₁₁H₁₁NO₃
Pto. de fusión: 75…77 °C
Número MDL: MFCD00023097
Núm. CAS: 883-44-3
EINECS: 212-931-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
GC ≥98.5 %