6-Cloro-1-hexino 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chlorohex-1-yne
380810050 380810250
ACRO380810050EA 77 EUR
ACRO380810050 ACRO380810250
6-Cloro-1-hexino 97%
6-Cloro-1-hexino
Formula: C₆H₉Cl
MW: 116,59 g/mol
Pto. de inflamación: 37 °C
Número MDL: MFCD00013697
Núm. CAS: 10297-06-0
UN: 1993
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %