Ácido 3,3,3-trifluoropropiónico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,3,3-Trifluoropropanoic acid
381070010 381070050 381071000
ACRO381070010EA 50.2 EUR
ACRO381070010 ACRO381070050 ACRO381071000
Ácido 3,3,3-trifluoropropiónico 98%
Ácido 3,3,3-trifluoropropiónico
Formula: C₃H₃F₃O₂
MW: 128,05 g/mol
Pto. Ebullición: 146 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 9,7 °C
Densidad: 1,45 g/cm³
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153292
Núm. CAS: 2516-99-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3320 to 1.3340 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %