1-(2-Metilfenil)piperazina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
382130010 382130050
ACRO382130010EA 36 EUR
ACRO382130010 ACRO382130050
1-(2-Metilfenil)piperazina 98%
1-(2-Metilfenil)piperazina
Formula: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176.26 g/mol
Pto. de fusión: 48…52 °C
Número MDL: MFCD00040729
Núm. CAS: 39512-51-1
EINECS: 254-481-9
UN: 3259
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 48 °C
GC ≥97.5 %