4-Bromo-N-metilanilina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
383200010 383200050
ACRO383200010EA 61.1 EUR
ACRO383200010 ACRO383200050
4-Bromo-N-metilanilina 97%
4-Bromo-N-metilanilina
Formula: C₇H₈BrN
Pto. Ebullición: 123…125 °C (7 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03030391
Núm. CAS: 6911-87-1
UN: 2810
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to brown to dark purple Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6110 to 1.6150 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %