Sodio perborato monohidrato 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
386410250 386412500 386410010
ACRO386410250EA 33.7 EUR
ACRO386410250 ACRO386412500 ACRO386410010
Sodio perborato monohidrato 95%
Sodio perborato monohidrato
Formula: BH₂NaO₄·1H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149230
Núm. CAS: 10332-33-9
EINECS: 239-172-9
UN: 3377
ADR: 5.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥94 % (active oxygen)