3-Bromo-N-metilanilina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
387360010 387360050
ACRO387360010EA 52.5 EUR
ACRO387360010 ACRO387360050
3-Bromo-N-metilanilina 98%
3-Bromo-N-metilanilina
Formula: C₇H₈BrN
Número MDL: MFCD05664376
Núm. CAS: 66584-32-5
UN: 2810
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6110 to 1.6130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %