α-Bromo-4-nitro-o-cresol 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Hidroxi-5-nitrobencilo bromuro
388520050 388520250
ACRO388520050EA 41.4 EUR
ACRO388520050 ACRO388520250
α-Bromo-4-nitro-o-cresol 95%
α-Bromo-4-nitro-o-cresol
Formula: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,03 g/mol
Pto. de fusión: 145…149 °C
Densidad: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007340
Núm. CAS: 772-33-8
EINECS: 212-248-9
UN: 2923
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 149 °C
Titration Argentometric ≥94 %