2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo with 1% trimethylsilyl chloride
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: BSTFA
389320250 389321000 389325000
ACRO389320250EA 275 EUR
ACRO389320250 ACRO389321000 ACRO389325000
2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo with 1% trimethylsilyl chloride
2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo
Formula: C₈H₁₈F₃NOSi₂
MW: 257,4 g/mol
Pto. Ebullición: 145…147 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: -41 °C
Densidad: 0,974 g/cm³
Pto. de inflamación: 34 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008269
Núm. CAS: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
GC ≤1.5 % TMCS