2-(4-Aminofenil)etanol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Alcohol 4-aminofenetilico
400930250 400931000
ACRO400930250EA 95 EUR
ACRO400930250 ACRO400931000
2-(4-Aminofenil)etanol 97%
2-(4-Aminofenil)etanol
Formula: C₈H₁₁NO
Pto. Ebullición: 235 - 255 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 104…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007922
Núm. CAS: 104-10-9
EINECS: 203-174-8
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
GC ≥96.0 %