2-Amino-1,3-propanodiol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Serinol, 2-Amino-1,3-dihydroxy propane, 2-Aminopropane-1,3-diol
401030050 401030250
ACRO401030050EA 75.4 EUR
ACRO401030050 ACRO401030250
2-Amino-1,3-propanodiol 98%
2-Amino-1,3-propanediol
Formula: C₃H₉NO₂
MW: 91,11 g/mol
Pto. Ebullición: 115…116 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 52…56 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051487
Núm. CAS: 534-03-2
EINECS: 208-584-0
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Adhering crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %