Benzoilacetonitrilo 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
402000050 402000250
ACRO402000050EA 68.1 EUR
ACRO402000050 ACRO402000250
Benzoilacetonitrilo 98+%
Benzoilacetonitrilo
Formula: (C₆H₅)C(O)CH₂CN
Pto. Ebullición: 160 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 78…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001942
Núm. CAS: 614-16-4
EINECS: 210-369-1
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥98.0 %