terc-Butil etil éter 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Ethoxy-2-methylpropane
403530250 403531000
ACRO403530250EA 297 EUR
ACRO403530250 ACRO403531000
terc-Butil etil éter 97%
terc-Butil etil éter
Formula: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Pto. Ebullición: 71
Pto. de fusión: –94 °C
Densidad: 0.75 g/cm³
Pto. de inflamación: –19 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009225
Núm. CAS: 637-92-3
EINECS: 211-309-7
UN: 1179
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,03809
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3746 to 1.3766 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %