Formiato de calcio 98%, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
403830010 403832500 403830025
ACRO403830010EA 178 EUR
ACRO403830010 ACRO403832500 ACRO403830025
Formiato de calcio 98%, puro
Formiato de calcio
Formula: C₂H₂CaO₄
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 2,009 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036108
Núm. CAS: 544-17-2
EINECS: 208-863-7
Índice Merck: 12,01711
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Stabilizer 2 % CaCO3
Specific optical rotation +200° to +220° (20°C, 589 nm) (c=3, CHCl3)