Aceite de ricino
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
404165000 404160025
ACRO404165000EA 49.9 EUR
ACRO404165000 ACRO404160025
Aceite de ricino
Aceite de ricino
Pto. Ebullición: 229 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 0,957 g/cm³
Pto. de inflamación: 229 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130746
Núm. CAS: 8001-79-4
EINECS: 232-293-8
Índice Merck: 13,01908
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
Acid value ≤2 mg KOH/g
Hydroxyl value ≥150 mg KOH/g
Iodine value 82 to 90 g I2/100g