Cloroacetato de sodio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Chloroacetic acid sodium salt
404415000 404410050 404410025
ACRO404415000EA 52.1 EUR
ACRO404415000 ACRO404410050 ACRO404410025
Cloroacetato de sodio 98%
Cloroacetato de sodio
Formula: C₂H₂ClNaO₂
MW: 116.48 g/mol
Pto. de fusión: 199 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002684
Núm. CAS: 3926-62-3
EINECS: 223-498-3
UN: 2659
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,02129
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
GC ≥97.5 %