2-Clorobenzoxazol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-1,3-benzoxazole
404530100 404530500
ACRO404530100EA 79.9 EUR
ACRO404530100 ACRO404530500
2-Clorobenzoxazol 98%
2-Clorobenzoxazol
Formula: C₇H₄ClNO
MW: 153,57 g/mol
Pto. Ebullición: 202 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 7 °C
Densidad: 1,35 g/cm³
Pto. de inflamación: 85 °C
Número MDL: MFCD00005766
Núm. CAS: 615-18-9
EINECS: 210-414-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5650 to 1.5680 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %