Colato de sodio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
405191000 405195000
ACRO405191000EA 154 EUR
ACRO405191000 ACRO405195000
Colato de sodio 99%
Colato de sodio
Formula: C₂₄H₃₉NaO₅
Pto. de fusión: 198 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150749
Núm. CAS: 361-09-1
EINECS: 206-643-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5.0 % (110°C)
pH 7.5 to 9.5 (5 % in water)
Specific optical rotation +33° to +37° (20°C, 589 nm) (c=0.6, ethanol)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 % (On dried basis)
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Impurity ≤2.0 % Sodium deoxycholate