Isocianato de 4-cianofenilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
405970050 405970250
ACRO405970050EA 142 EUR
ACRO405970050 ACRO405970250
Isocianato de 4-cianofenilo 95%
Isocianato de 4-cianofenilo
Formula: C₈H₄N₂O
MW: 144.13 g/mol
Pto. Ebullición: 123 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 40465-45-0
EINECS: 254-934-0
UN: 2206
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige Crystalline needles or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 106 °C
GC ≥94 %