3,5-Diclorosalicilaldehído 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde
407000050 407000250
ACRO407000050EA 51 EUR
ACRO407000050 ACRO407000250
3,5-Diclorosalicilaldehído 98+%
3,5-Diclorosalicilaldehído
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Pto. Ebullición: 723 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 91…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003320
Núm. CAS: 90-60-8
EINECS: 202-005-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 94 °C
Titration with TBAH ≥98.0 %