Ácido (4-hidroxifenoxi)acético 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
412090250 412090050
ACRO412090250EA 183 EUR
ACRO412090250 ACRO412090050
Ácido (4-hidroxifenoxi)acético 98%
Ácido (4-hidroxifenoxi)acético
Formula: (C₆H₄(OH))OCH₂COOH
Número MDL: MFCD00014362
Núm. CAS: 1878-84-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 156 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %