Isoxazol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
412930100 412930500
ACRO412930100EA 73.1 EUR
ACRO412930100 ACRO412930500
Isoxazol 99%
Isoxazole
Formula: C₃H₃NO
MW: 69,06 g/mol
Pto. Ebullición: 95 °C
Densidad: 1,07 g/cm³
Pto. de inflamación: 8 °C
Número MDL: MFCD00003149
Núm. CAS: 288-14-2
EINECS: 206-018-7
UN: 1993
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %