N-Metilformamida 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
414331000 414330010
ACRO414331000EA 33.9 EUR
ACRO414331000 ACRO414330010
N-Metilformamida 99%
N-Metilformamida
Formula: C₂H₅NO
Pto. Ebullición: 199…201 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –3,2 °C
Densidad: 1,003 g/cm³
Pto. de inflamación: 111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003280
Núm. CAS: 123-39-7
EINECS: 204-624-6
Índice Merck: 13,00061
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %