p-Toluato de metilo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methylbenzoic acid methyl ester, Methyl-4-methylbenzoate, p-Toluic acid methyl ester, 4-Toluic acid methyl ester, Methyl 4-methylbenzoate
414961000 414962500 414960025 414960100
ACRO414961000EA 44 EUR
ACRO414961000 ACRO414962500 ACRO414960025 ACRO414960100
p-Toluato de metilo 99%
p-Toluato de metilo
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Pto. Ebullición: 220…223 °C
Pto. de fusión: 32…35 °C
Densidad: 1,06 g/cm³
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008441
Núm. CAS: 99-75-2
EINECS: 202-784-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 35 °C
GC ≥98.5 %