Rojo neutro, pure_certified
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: N8,N8,3-Trimetil-2,8-fenazinadiamina monoclorhidrato
415490250 415491000
ACRO415490250EA 94.4 EUR
ACRO415490250 ACRO415491000
Rojo neutro, pure_certified
Rojo neutro
Formula: C₁₅H₁₇ClN₄
MW: 288.78 g/mol
Pto. de fusión: 290 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012651
Núm. CAS: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Índice Merck: 12,06571
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥50 %
UV Lambda max 539 to 544 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1 to 1.12
BSC Certification Passes