1,4-Fenilendiamonio dicloruro 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,4-Diaminobenzene dihydrochloride, 1,4-Phenylenediammonium dichloride, 1,4-Phenylenediamine dihydrochloride, Benzene-1,4-diamine dihydrochloride
417481000 417480250
ACRO417481000EA 84.1 EUR
ACRO417481000 ACRO417480250
1,4-Fenilendiamonio dicloruro 99+%
1,4-Fenilendiamonio dicloruro
Formula: C₆H₁₀Cl₂N₂
MW: 181,06 g/mol
Pto. de fusión: 275 °C
Densidad: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013002
Núm. CAS: 624-18-0
EINECS: 210-834-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to purple-grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
GC ≥96.0 %